(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520524-10G PC520524-1G PC520524-5G
APOSPC520524-10GEA 1400 EUR
APOSPC520524-10G APOSPC520524-1G APOSPC520524-5G
(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)methanol 95%
(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)methanol
Formula: C₆H₅ClFNO
MW: 161,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095313
Núm. CAS: 870063-52-8