2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520529-1G PC520529-250MG
APOSPC520529-1GEA 373 EUR
APOSPC520529-1G APOSPC520529-250MG
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₄N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038327
Núm. CAS: 675602-90-1