2,3-Dimetil-4-fluoroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Fluoro-2,3-xilidina
PC520532-1G PC520532-5G
APOSPC520532-1GEA 257 EUR
APOSPC520532-1G APOSPC520532-5G
2,3-Dimetil-4-fluoroanilina 97%
2,3-Dimetil-4-fluoroanilina
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972870
Núm. CAS: 1737-68-4