2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC520534-1G PC520534-250MG
APOSPC520534-1GEA 168 EUR
APOSPC520534-1G APOSPC520534-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₆F₃N
Pto. de fusión: 107…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972104
Núm. CAS: 51310-54-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR