4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520535-1G PC520535-2.5G
APOSPC520535-1GEA 176 EUR
APOSPC520535-1G APOSPC520535-2.5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973780
Núm. CAS: 53104-95-3