4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520538-25G PC520538-5G
APOSPC520538-25GEA 1400 EUR
APOSPC520538-25G APOSPC520538-5G
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄S
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973012
Núm. CAS: 1099597-82-6