3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: RoflumilastRelated Compound D, 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
PC520539-25G
APOSPC520539-25GEA 208 EUR
APOSPC520539-25G
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid ≥95%
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₂F₂O₄
MW: 258,221 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04621687
Núm. CAS: 162401-62-9