Ácido 3-amino-4-fluorofenilborónico, pinacol éster 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52054-1G PC52054-5G
APOSPC52054-1GEA 56.7 EUR
APOSPC52054-1G APOSPC52054-5G
Ácido 3-amino-4-fluorofenilborónico, pinacol éster 96%
Ácido 3-amino-4-fluorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BFNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11044430
Núm. CAS: 1003575-43-6