2,5-Difluoro-4-metoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520540-5G
APOSPC520540-5GEA 127 EUR
APOSPC520540-5G
2,5-Difluoro-4-metoxibenzaldehído 98%
2,5-Difluoro-4-metoxibenzaldehído
Formula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06246882
Núm. CAS: 879093-08-0