2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520541-10G PC520541-1G PC520541-5G
APOSPC520541-10GEA 989 EUR
APOSPC520541-10G APOSPC520541-1G APOSPC520541-5G
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₇H₄F₃N₃
MW: 187,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05248878
Núm. CAS: 109113-96-4