4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520542-10G
PC520542-1G
PC520542-5G
APOSPC520542-10GEA
1030
EUR
APOSPC520542-10G
APOSPC520542-1G
APOSPC520542-5G
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine 95%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
Formula:
C₁₂H₁₄F₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06248881 Núm. CAS: 824390-04-7 |