3,5-Dichloro-4-fluoropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520543-1G PC520543-5G
APOSPC520543-1GEA 210 EUR
APOSPC520543-1G APOSPC520543-5G
3,5-Dichloro-4-fluoropyridine 97%
3,5-Dichloro-4-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165,9800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368620
Núm. CAS: 916791-62-3