2-(Trifluoromethyl)pyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520544-10G PC520544-5G
APOSPC520544-10GEA 745 EUR
APOSPC520544-10G APOSPC520544-5G
2-(Trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Formula: C₅H₃F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797734
Núm. CAS: 61655-67-2