1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520545-25G PC520545-5G
APOSPC520545-25GEA 698 EUR
APOSPC520545-25G APOSPC520545-5G
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formula: C₇H₅F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657985
Núm. CAS: 63878-70-6