5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC520548-1G PC520548-5G
APOSPC520548-1GEA 219 EUR
APOSPC520548-1G APOSPC520548-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₃F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368841
Núm. CAS: 951624-83-2