2-(Trifluoromethyl)quinoxaline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520550-10G PC520550-5G
APOSPC520550-10GEA 582 EUR
APOSPC520550-10G APOSPC520550-5G
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline 97%
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
Formula: C₉H₅F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656411
Núm. CAS: 148853-42-3