Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520551-1G PC520551-5G
APOSPC520551-1GEA 170 EUR
APOSPC520551-1G APOSPC520551-5G
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
Formula: C₉H₉F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367386
Núm. CAS: 306960-67-8