4-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520555-25G PC520555-5G
APOSPC520555-25GEA 582 EUR
APOSPC520555-25G APOSPC520555-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Formula: C₇H₅F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368983
Núm. CAS: 26132-51-4