4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520560-25G PC520560-5G
APOSPC520560-25GEA 0 EUR
APOSPC520560-25G APOSPC520560-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
MW: 214,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782073
Núm. CAS: 916792-13-7