3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520563-5G PC520563-1G
APOSPC520563-5GEA 725 EUR
APOSPC520563-5G APOSPC520563-1G
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
Formula: C₅HCl₂F₃N₂
Pto. de fusión: 45…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08704310
Núm. CAS: 1057672-68-0