4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520564-10G PC520564-5G
APOSPC520564-10GEA 919 EUR
APOSPC520564-10G APOSPC520564-5G
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₄
MW: 178.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778352
Núm. CAS: 74483-52-6