1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520566-1G PC520566-500MG PC520566-5G
APOSPC520566-1GEA 231 EUR
APOSPC520566-1G APOSPC520566-500MG APOSPC520566-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₁F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445820
Núm. CAS: 180918-40-5