3,4-Bis(trifluorometil)piridina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520568-10G PC520568-5G
APOSPC520568-10GEA 605 EUR
APOSPC520568-10G APOSPC520568-5G
3,4-Bis(trifluorometil)piridina 96%
3,4-Bis(trifluorometil)piridina
Formula: C₇H₃F₆N
MW: 215.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08686956
Núm. CAS: 20857-46-9