4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520574-1G
PC520574-5G
APOSPC520574-1GEA
194
EUR
APOSPC520574-1G
APOSPC520574-5G
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₃F₄NO₄ MW: 253,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08282778 Núm. CAS: 878572-17-9 |