2,4-Difluororesorcinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,4-Difluorobenzene-1,3-diol
PC520578-500MG PC520578-5G
APOSPC520578-500MGEA 120 EUR
APOSPC520578-500MG APOSPC520578-5G
2,4-Difluororesorcinol 97%
2,4-Difluororesorcinol
Formula: C₆H₄F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 195136-71-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III