3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC52058-10G PC52058-1G PC52058-5G
APOSPC52058-10GEA 800 EUR
APOSPC52058-10G APOSPC52058-1G APOSPC52058-5G
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₄
MW: 198.55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226526
Núm. CAS: 1005764-23-7