2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520582-10G PC520582-5G
APOSPC520582-10GEA 1230 EUR
APOSPC520582-10G APOSPC520582-5G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl
Formula: C₁₄H₈F₆
MW: 290,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836618
Núm. CAS: 567-15-7