2-Chloro-3-amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC520583-10G PC520583-1G PC520583-5G
APOSPC520583-10GEA 1130 EUR
APOSPC520583-10G APOSPC520583-1G APOSPC520583-5G
2-Chloro-3-amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₃N₂
MW: 196,557 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09863900
Núm. CAS: 166770-70-3