1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520584-1G PC520584-5G
APOSPC520584-1GEA 118 EUR
APOSPC520584-1G APOSPC520584-5G
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene
Formula: C₉H₇F₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909908
Núm. CAS: 117081-46-6