1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520586-1G PC520586-25G PC520586-5G
APOSPC520586-1GEA 84.1 EUR
APOSPC520586-1G APOSPC520586-25G APOSPC520586-5G
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₇BrF₂
Densidad: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87,8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11007736
Núm. CAS: 445303-70-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III