4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520587-10G PC520587-5G
APOSPC520587-10GEA 535 EUR
APOSPC520587-10G APOSPC520587-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907950
Núm. CAS: 853771-88-7