5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC520588-1G PC520588-5G PC520588-25G
APOSPC520588-1GEA 48 EUR
APOSPC520588-1G APOSPC520588-5G APOSPC520588-25G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10687236
Núm. CAS: 749875-16-9