4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520589-1G PC520589-25G PC520589-5G
APOSPC520589-1GEA 59.6 EUR
APOSPC520589-1G APOSPC520589-25G APOSPC520589-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₅F₄NO₂S
Pto. de fusión: 159…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10687234
Núm. CAS: 1008304-87-7