1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520594-10G PC520594-1G PC520594-5G
APOSPC520594-10GEA 745 EUR
APOSPC520594-10G APOSPC520594-1G APOSPC520594-5G
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₆BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09996898
Núm. CAS: 1027513-81-0