2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520595-1G PC520595-5G
APOSPC520595-1GEA 118 EUR
APOSPC520595-1G APOSPC520595-5G
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluorometil)piridina 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₂BrF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699118
Núm. CAS: 89402-29-9