Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
PC520596-1G PC520596-5G
APOSPC520596-1GEA 129 EUR
APOSPC520596-1G APOSPC520596-5G
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
Formula: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699116
Núm. CAS: 1040683-08-6