2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC520600-250MG PC520600-500MG
APOSPC520600-250MGEA 280 EUR
APOSPC520600-250MG APOSPC520600-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696245
Núm. CAS: 944900-39-4