2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520602-1G PC520602-25G PC520602-5G
APOSPC520602-1GEA 118 EUR
APOSPC520602-1G APOSPC520602-25G APOSPC520602-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
Formula: C₁₀H₁₀F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226509
Núm. CAS: 534-39-4