2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520603-1G PC520603-500MG PC520603-5G
APOSPC520603-1GEA 257 EUR
APOSPC520603-1G APOSPC520603-500MG APOSPC520603-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₂F₆N₂O₂
MW: 260,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697912
Núm. CAS: 188781-46-6