3-(Difluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520604-1G PC520604-5G
APOSPC520604-1GEA 210 EUR
APOSPC520604-1G APOSPC520604-5G
3-(Difluorometil)piridina 97%
3-(Difluorometil)piridina
Formula: C₆H₅F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226584
Núm. CAS: 76541-44-1