3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol
PC520606-10G PC520606-1G PC520606-5G
APOSPC520606-10GEA 1400 EUR
APOSPC520606-10G APOSPC520606-1G APOSPC520606-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697687
Núm. CAS: 186593-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III