1-Bromo-4-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520609-10G PC520609-1G PC520609-5G
APOSPC520609-10GEA 1510 EUR
APOSPC520609-10G APOSPC520609-1G APOSPC520609-5G
1-Bromo-4-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
1-Bromo-4-(2,2-difluoropropyl)benzene
Formula: C₉H₉BrF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226517
Núm. CAS: 1099598-20-5