2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-4-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC520610-10G PC520610-1G PC520610-5G
APOSPC520610-10GEA 861 EUR
APOSPC520610-10G APOSPC520610-1G APOSPC520610-5G
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
MW: 239.04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226554
Núm. CAS: 121793-12-2