3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520612-10G PC520612-1G PC520612-5G
APOSPC520612-10GEA 1060 EUR
APOSPC520612-10G APOSPC520612-1G APOSPC520612-5G
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂F₅N
Pto. Ebullición: 64 °C/150mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226519
Núm. CAS: 1099598-21-6