3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC520614-10G PC520614-5G
APOSPC520614-10GEA 558 EUR
APOSPC520614-10G APOSPC520614-5G
3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226518
Núm. CAS: 7655-72-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III