1,3-Dichloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520616-10G PC520616-1G PC520616-5G
APOSPC520616-10GEA 1160 EUR
APOSPC520616-10G APOSPC520616-1G APOSPC520616-5G
1,3-Dichloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1,3-Dichloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₅Cl₂F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226581
Núm. CAS: 1099598-25-0