1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520619-1G PC520619-5G
APOSPC520619-1GEA 159 EUR
APOSPC520619-1G APOSPC520619-5G
1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formula: C₉H₈BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226575
Núm. CAS: 1099597-31-5