2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520620-10G PC520620-1G PC520620-5G
APOSPC520620-10GEA 1280 EUR
APOSPC520620-10G APOSPC520620-1G APOSPC520620-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226699
Núm. CAS: 112290-04-7