1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520628-10G PC520628-1G PC520628-5G
APOSPC520628-10GEA 1280 EUR
APOSPC520628-10G APOSPC520628-1G APOSPC520628-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₉H₆F₆
MW: 228,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226545
Núm. CAS: 157928-43-3