4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520633-10G PC520633-1G PC520633-5G
APOSPC520633-10GEA 1630 EUR
APOSPC520633-10G APOSPC520633-1G APOSPC520633-5G
4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₉H₅ClF₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226668
Núm. CAS: 1099597-50-8